Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TLE
Les nouveaux congélateurs ultrabasse température Thermo Scientific™ série TLE sont dotés d’une interface utilisateur simplifiée incluant des fonctions tactiles capacitives et de sécurité avancées.
Marque:  Thermo Scientific™ TLE60086V
Informations supplémentaires : Poids : 322.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15758587
  • 16108.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 26-02-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Performances
  • Économisez jusqu’à 25 % en consommation d’énergie et en émission de chaleur par rapport aux congélateurs ultrabasse température à réfrigérant classiques1
  • Conformes aux protocoles de validation à -70°C et -80°C avec une forte variation des pics et une variation de température stable
  • Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur peut sortir du couloir et rentrer dans le laboratoire
  • Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
  • Conçus pour un usage quotidien, permettent une récupération de la température de l’armoire 20 % plus rapide après ouverture de la porte.2 
Convivialité
  • Quatre capacités (300, 400 500 et 600 boîtes de 2 pouces) qui répondent à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
  • Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
  • Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
  • Interface utilisateur à écran tactile récemment reconçue avec assistant de configuration facile à utiliser, journal d’événements, cartographie des températures et téléchargements des données via un port USB intégré
  • La température intégrée et l’archivage des événements permettent un accès rapide aux informations relatives au congélateur.  Permettent l’exportation sécurisée d’un rapport vers une clé USB et rendent inutile l’enregistreur graphique.
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
  • Les fonctions de sécurité comprennent des réglages d’alarme, des portes avec emplacement pour cadenas et une entrée pour carte d’accès en option
Durabilité
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
Notes de bas de page :
  1. Données internes comparant le modèle 600 à 11.2 kWh/jour au modèle UXF600 à 14.9 kWh/jour. Données archivées.
  2. Données type d’un congélateur sur la base de tests internes à une température ambiante à 20°C ; Protocole de validation standard typique de +/-10°C.
Spécification
Spécification
111 kg
Congélateurs ultrabasse température série TLE, capacité de 600 boîtes, 230 V, 50 Hz
95.5cm
Européenne
Congélateur ultrabasse température, vertical
230 V, 50 Hz
322 kg
Thermo Scientific
71.9cm
198.1cm
50 Hz
Mousse aqueuse soufflée (conforme aux normes de l’UE en matière de gaz fluorés)
3
60,000 x 2mL
Manuel
100.6cm
CE, ENERGY STAR
816L
71.9 x 87.3 x 130.1 cm (28.3 x 34.4 x 51.2 in)
–50°C à –86°C
230 V
Compatible Smart-Vue
Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
6.1/10
Écran LCD tactile
130.1cm
600 boîtes de 2 in
R290 pour le premier cycle, mélange de R170 et R290 pour le deuxième cycle (conforme aux normes de l’UE en matière de gaz fluorés)
372 kg
87.3cm
Extérieur 1, intérieur 4
Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Networks: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Vidéos
Voir les accessoires
Warranty