missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ TM 5441
GREENER_CHOICE

Product Code. 30002156
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. Quantity unitSize
30002156 10 mg 10mg
30000749 50 mg 50mg
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30002156

Marque: Tocris Bioscience™ 6194/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor

Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor (IC50 = 3.58 - 60.3 μM). Increases apoptosis in human cancer cell lines. Reduces senescence and increases lifespan in mouse models of ageing (kl/kl). Inhibits L-NAME (Cat.No. 0665) induced systolic blood pressure increases, telomere length reduction and cardiac hypertrophy in mice. Renoprotective. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantity 10 mg
Solubility Soluble to 100mM in DMSO
Formula Weight 450.8
Physical Form Solid
Purity >98%
Chemical Name or Material 5-Chloro-2-[[2-[2-[[3-(3-furanyl)phenyl]amino]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.