Learn More
Abcam TMB substrate 1X, 120 mL
Code produit 32108490 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
Conditionnement:
120mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32108490 120 mL 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32108490 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab210902120mL
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Abcam TMB substrate 1X.
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Spécification
Type de produit ELISA Substrate
Quantité 120 mL
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Store in the dark