Learn More
TMEM108 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18612624 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612624 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612624 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321447PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM108 Polyclonal specifically detects TMEM108 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TMEM108
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène cancer/testis antigen 124, CT124, KIAA1690, MGC3040, transmembrane protein 108
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM108 fragment
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 66000
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus