Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toremifene, 98+%
Code produit 15425979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425979 500 mg 500mg
15405979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15425979 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63803.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.44€
    99.65€ / 500mg
    Save 24.79€
    19% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells | CAS: 89778-26-7 | C26H28ClNO, C26H28ClNO | 405.97 g/mol
A chlorinated tamoxifen analogue, that induces apoptosis in some cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89778-26-7
Formule moléculaire C26H28ClNO
Synonyme Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine
Spécification
Description White to Off-white
Quantité 500 mg
Format Powder
Doser ≥98%
Poids de la formule 405.96g/mol
Point de fusion 108°C to 110°C
Type de produit Réactif d’apoptose
À utiliser avec (application) A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
Forme Powder