Få mere at vide
Aalborg™ Totalizer with Screen
Artikelnummer. 11914218
Klik for at se tilgængelige muligheder
Width (Metric):
19.1 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Récupel-bijdrage uitgesloten
Artikelnummer. 11914218
Brand: Aalborg™ TIOLAA2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Récupel-bijdrage uitgesloten
Aalborg™ Totalizer with Screen provides the user with a flexible warning system that monitors the fluid flow for conditions that fall outside con-figurable limits.
  • Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
  • Built-in Flow Linearizer (10 point linearization of the flow curve).
  • Up to 47 different volumetric and mass flow engineering units.
  • Compact design for unit mount, panel mount, wall mount or field mount applications.
  • User-programmable, optically-isolated pulse output.
  • Two programmable, optically-isolated, digital outputs.
  • Flow controllers, set point command control via local LCD or digital interface.
  • Programmable set point table with ramping up/down capability up to 16 steps.
  • Free Configuration and Monitoring Utility software
Tekniske data
Display Type LCD
Voltage 0/5 V
Type Totalizer
Height (Metric) 76.2 mm
Width (Metric) 19.1 mm
Electrical Requirements 0 to 5V
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.