Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables à résistance chimique TouchNTuff™ 92-600
Code produit 16615135 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16615135 XS 100 pièces
11706714 Standard 100 pièces
11716584 Moyen 100 pièces
11726584 Grande 100 pièces
11786584 XL 100 pièces
32078683 2XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16615135 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92600060
Estimated Shipment: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les gants jetables en nitrile souple offrent des niveaux élevés de confort et de résistance aux éclaboussures avec les produits chimiques dangereux.
Les gants jetables en nitrile souple offrent des niveaux élevés de confort et de résistance aux éclaboussures avec les produits chimiques dangereux.
  • Fabriqués 100 % en nitrile
  • Résistants aux perforations, aux entailles, aux coupures et à l’abrasion
  • Fins et confortables
  • Manchettes à bord roulé, pour un enfilage et un retrait faciles
  • Résistance aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,92 mil
Palm Thickness (Metric) 0.125 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 4,92 mil
Épaisseur (métrique) 0.125 mm
Type de manchette de gant Roulé
Quantité 1000/Cs.