Learn More
Brady™ ToughStripe Max Solid Floor Tape
Product Code. 30280344
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Width (Metric):
50.8 mm
76.2 mm
101.6 mm
Unit Size:
1 roll
Product Code. 30280344
Brand: Brady™ 177016
Only null left
Add to basket
Add to basket
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape is purpose-built to hold its ground in forklift and heavy traffic areas.
  • Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
  • Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
  • Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
  • Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
  • Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
  • Compact construction results in a smaller, lightweight roll
  • Can be easily installed by one person with minimal tools
  • Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Specifica
Dimensions (L x W) 101.6 mm x 30.48 m
Finish Gloss
Length (English) 100 ft.
Length (Metric) 30.48 m
Temperature Range (English) 50°F to 140°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 60°C
Width (English) 4 in.
Width (Metric) 101.6 mm
Adhesive Type Rubber
Color Yellow
Material Polyester
Product Type Floor Tape
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato