Learn More
Brady™ ToughStripe Max Striped Floor Tape
Código de producto. 30280386
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black, Orange
Black, White
Blue, White
Blue, Yellow
Green, White
Magenta, Yellow
Red, White
Red, Yellow
Yellow, Black
Width (Metric):
50.8 mm
76.2 mm
101.6 mm
missing translation for 'unitSize'
1 roll
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30280386
missing translation for 'mfr': Brady™ 177057
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape is purpose-built to hold its ground in forklift and heavy traffic areas.
  • Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
  • Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
  • Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
  • Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
  • Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
  • Compact construction results in a smaller, lightweight roll
  • Can be easily installed by one person with minimal tools
  • Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Especificaciones
Dimensions (L x W) 76.2 mm x 30.48 m
Finish Gloss
Length (English) 100 ft.
Length (Metric) 30.48 m
Temperature Range (English) 50°F to 140°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 60°C
Width (English) 3 in.
Width (Metric) 76.2 mm
Adhesive Type Rubber
Color Red, Yellow
Material Polyester
Product Type Floor Tape
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado