Learn More
TPT1/TCTP Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18613908 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613908 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613908 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241206H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.78€
    583.80€ / 0.1mL
    Save 81.98€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TPT1/TCTP Polyclonal antibody specifically detects TPT1/TCTP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TPT1/TCTP
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène FLJ27337, Fortilin, Histamine-releasing factor, p02, p23, TCTPHRFfortilin, translationally-controlled tumor protein, tumor protein, translationally-controlled 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human TPT1. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of TPT1. Amino Acid Squence: DYMKSIKGKLEEQRPERVK
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7178
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus