Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Low Form Measuring Cylinders
Codice prodotto. 10428272
Click to view available options
Graduations:
5 mL
10 mL
25 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Pack of 12
Pack of 2
Pack of 8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10428272
Marca: Kartell™ 0133300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Measuring Cylinders use horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
  • Low form
  • Circular base
  • Good chemical resistance
  • Permanent graduations moulded into cylinders
  • Can withstand temperatures up to 170°C
  • Suitable for applications with food
Specifica
Tolerance ±1 mL
Graduations 5 mL
Autoclavable Autoclavable
Max. Temperature 170°C
Subdivision 1mL
Shape Cylindrical
For Use With (Application) Foodstuff
Base Type Circular
Height (Metric) 107 mm
Type Graduated Measuring Cylinder
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato