Description
- Combinaison légère et respirante de type 5/6, offrant une protection contre les poussières dangereuses et les projections de liquides limitées.
- Le col standard offre confort et commodité lorsqu'une capuche n'est pas nécessaire.
- Poignets tricotés, taille et chevilles élastiquées pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Fermeture éclair à double sens avec rabat anti-tempête pour plus de praticité et une protection accrue
- Le revêtement antistatique sur les deux faces contribue à réduire l'accumulation d'électricité statique.
- Matériau SMMMS robuste, peu pelucheux et hautement respirant de 43 g/m²
- Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu SMS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de manchette | Tricoté |
| Type de bouchon | Fermeture éclair avant |
| Type de couture | Surfilée |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?