Description
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1150 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Serum 1:50-1:200 |
| Formule | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gène | C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthesized peptide derived from human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (Uniprot #: P55773) |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?