Learn More
Trans-4-[4-(4-n-pentylcyclohexyl)phényl]benzonitrile, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15412946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412946 5 g 5g
15402946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15412946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56850.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire des cristaux liquides dispersés dans un polymère (PDLC), une classe de matériaux relativement nouvelle et prometteuse dans de nombreuses applications, des fenêtres commutables aux écrans de projection. Ces matériaux, qui constituent simplement une application combinée de polymères et de cristaux liquides, font l’objet de recherches approfondies dans l’industrie de l’affichage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68065-81-6
Formule moléculaire C24H29N
Poids moléculaire (g/mol) 331.503
Numéro MDL MFCD01076317
Clé InChI QKEBUASRTJNJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl-4-biphenylcarbonitrile, trans-4-4-pentylcyclohexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl-4'-carbonitrile, 4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 4-cyano-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-amylcyclohexyl biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile
CID PubChem 106491
Nom IUPAC 4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzonitrile
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Point de fusion 95°C to 97°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 331.5
Pourcentage de pureté 99%