Learn More
Trans-4-n-Propyl-4’-(3,4,5-trifluorophényl)bicyclohexyl, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15452266
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15452266 1 g 1g
15462266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15452266 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55748.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le trans-4-n-Propyl-4′-(3,4,5-trifluorophényl)bicyclohéxyle est utilisé pour fabriquer des mélanges PDLC et un film commutable. Il est également principalement utilisé comme monomère à cristaux liquides et comme matériau à cristaux liquides.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131819-23-3
Formule moléculaire C21H29F3
Poids moléculaire (g/mol) 338.458
Numéro MDL MFCD09838998
Clé InChI FEWMLRARKGRCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans,trans-4'-propyl-4-3,4,5-trifluorophenyl bicyclohexyl, trans-4-3,4,5-trifluorophenyl-trans-4'-propylbicyclohexane, trans-4-n-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl bicyclohexyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-5-trans,trans-4'-propyl 1,1'-bicyclohexyl-4-yl, 4-3,4,5-trifluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane, trans,trans-1-4'-propylbicyclohexyl-3,4,5-trifluorobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-trans,trans-4-propyl 1,1-bicyclohexyl-4-yl benzene, all-trans-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl bi cyclohexane, 1s,1'r,4r,4'r-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl-1,1'-bi cyclohexane, 1s,4r-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl-1,1'-bi cyclohexane
CID PubChem 11772113
Nom IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexyl]benzène
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Point de fusion 63°C to 64°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 338.46
Pourcentage de pureté 97%