Learn More
Alfa Aesar™ (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 95%
Code produit 15419535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419535 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15419535 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H52038.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
CAS 1217829-96-3
Formule moléculaire C16H20BrNO4
Numéro MDL MFCD07363505
Quantité 1g
Synonyme 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-1-boc-4-4-bromophenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-+/--trans-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert, butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, +/--trans-n-boc-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Clé InChI MXJJJGPIDKFWKX-OLZOCXBDSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C(C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Nom IUPAC (3R,4S)-4-(4-bromophenyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 370.243
CID PubChem 44828614
Poids de la formule 370.24
Pourcentage de pureté 95%