Learn More
trans,trans-2,4-décadiénal, 90+ %, reste d’isomère trans,cis principalement
Code produit 11362376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362376 5 g 5g
11352376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11362376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25152-84-5
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00007007
Clé InChI JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Synonyme 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
CID PubChem 5283349
Nom IUPAC (2E,4E)-déca-2,4-diénal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Decadienal
Densité 0.872
Point d’ébullition 110°C (7 mmHg)
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Sweet
Notes de pourcentage du dosage reste principalement l’isomère trans, cis
Indice de réfraction 1.516
Quantité 5 g
Beilstein 1704897
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté ≥90%