Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons transparents, en polypropylène, avec bouchon à clipser
Code produit 10751128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : 22 mm Dia. x 57 mm H ; Capacité : 18 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10751128 Dimensions : 22 mm Dia. x 57 mm H ; Capacité : 18 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10751128 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 68894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85€
    35.96€ / Pack of 25
    Save 5.89€
    14% Off
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type de produit Conteneur d’échantillon
Capacité (métrique) 18 ml
Type de bouchon Couvercle à clipser
Diamètre (métrique) 22 mm