Learn More
TRBP Antibody (SR1660), R&D Systems™
Code produit 18600194 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600194 100 μg 100µL
18691474 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600194 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321937100ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TRBP Monoclonal specifically detects TRBP in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TRBP
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1660
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène LOQS, RISC-loading complex subunit TARBP2, TAR (HIV) RNA binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein TRBP1, TAR (HIV-1) RNA binding protein 2, TAR RNA binding protein 2, TAR RNA-binding protein 2, trans-activation responsive RNA-binding protein, Trans-activation-responsive RNA-binding protein, TRBP, TRBP1, TRBP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human TRBP (Uniprot #: Q15633)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6895
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus