Learn More
Tri-p-tolyl Phosphate 98%, ACROS Organics™
Code produit 10371591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10371591 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10371591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422300250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-p-tolyl phosphate
Note relative au nom 98%
CAS 78-32-0
Point de fusion 74°C to 78°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C21H21O4P
Numéro MDL MFCD00041908
Quantité 25 g
Synonyme tri-p-cresyl phosphate, tri-p-tolyl phosphate, tris 4-methylphenyl phosphate, tpcp, phosphoric acid, tris 4-methylphenyl ester, phosphoric acid, tri-p-tolyl ester, phosphoric acid, tri 4-tolyl ester, phosphoric acid, tris methylphenyl ester, p-tolyl phosphate c7h7o 3po, tris-p-tolyl phosphate
Clé InChI BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(OP(=O)(OC2=CC=C(C)C=C2)OC2=CC=C(C)C=C2)C=C1
Nom IUPAC tris(4-methylphenyl) phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 368.37
CID PubChem 6529
Poids de la formule 368.36
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Powder