Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, extra pur, réactif SLR spécifié pour les travaux généraux de laboratoire, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 292°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 8.2 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 2.5 kg |
| Poids de la formule | 100.12g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?