Learn More
STEMCELL Technologies Trichostatin A
Code produit 17150052
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17150052 5 mg 5mg
17140052 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17150052 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 72284
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Epigenetic modifier; Inhibits histone deacetylase (HDAC)1 and HDAC6
  • Trichostatin A is a potent and reversible inhibitor of Histone Deacetylase (HDAC), therefore acting as an epigenetic modifier by preventing the removal of acetyl groups from lysine residues on histone tails
  • Trichostatin A inhibits both class I and class II HDACs, including HDAC1 (IC50 = 6 nM), HDAC4 (IC50 = 38 nM), and HDAC6 (IC50 = 8.6 nM)
  • (Furumai et al.; Yoshida et al.)
Spécification
CAS 58880-19-6
Synonyme TSA
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C17H22N2O3
Pureté ≥98%