Learn More
Tricyclohexylphosphine (90%), TRC
Code produit 30449294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449294 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30449294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77460025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexyl Phosphine
CAS 2622-14-2
Formule moléculaire C18H33P
Quantité 25 g
Synonyme NSC 158657, Tricyclohexylphosphine
Formule InChI InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Nom IUPAC tricyclohexylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 280.43
Poids de la formule 280.232