Learn More
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane
Artikelnummer. 11403920
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100mL
25mL
500mL
Artikelnummer. Quantity unitSize
11403920 500 mL 500mL
11483910 25 mL 25mL
11493910 100 mL 100mL
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11403920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11678.AP
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as an effective agent used for ethylation., laboratory chemicals, manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as an effective agent used for ethylation., laboratory chemicals, manufacture of substances.
Solubility
Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-39-8
Molecular Formula C6H15BF4O
Molecular Weight (g/mol) 189.99
MDL Number MFCD00044423
InChI Key IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC Name triethyloxidanium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Spezifikation
Density 1.328
Odor Chloroform-like
Linear Formula (CH3CH2)3OBF4
Quantity 500 mL
UN Number UN2922
Beilstein 3598090
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Formula Weight 189.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in dichloromethane
Chemical Name or Material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.