Learn More
Invitrogen™ TRIM56 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2U46)
Description
Immunogen sequence: EDEPKTERQG GVQP.
E3 ubiquitin-protein ligase that plays a key role in innate antiviral immunity (PubMed:21289118). In response to pathogen- and host-derived double-stranded DNA (dsDNA), targets STING1 to 'Lys-63'-linked ubiquitination, thereby promoting its homodimerization, a step required for the production of type I interferon IFN-beta. Independently of its E3 ubiquitin ligase activity, positive regulator of TLR3 signaling. Potentiates extracellular double stranded RNA (dsRNA)-induced expression of IFNB1 and interferon-stimulated genes ISG15, IFIT1/ISG56, CXCL10, OASL and CCL5/RANTES. Promotes establishment of an antiviral state by TLR3 ligand and TLR3-mediated chemokine induction following infection by hepatitis C virus (PubMed:22948160). [UniProt].
Spécification
Spécification
| Antigène | TRIM56 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2U46 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | TRIM56 |
| Numéro d’ordre du gène | Q9BRZ2 |
| Alias de gène | E3 ubiquitin-protein ligase TRIM56; RING finger protein 109; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM56; RNF109; TRIM56; tripartite motif containing 56; tripartite motif-containing protein 56 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?