Learn More
Triméthylphénylétain, TRC
Code produit 30449946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30449946 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7966301G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylphenyltin
CAS 934-56-5
Formule moléculaire C9H14Sn
Quantité 1 g
Synonyme Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
SMILES C[Sn](C)(C)c1ccccc1
Nom IUPAC triméthyl(phényl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 240.92
Poids de la formule 242.0117