Learn More
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate, 94%
Product Code. 11347029
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11347029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26857.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120801-75-4 | C5H9F3O4SSi | 250.26 g/mol
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is an fluoroalkylation agent, reactant for preparation of difluorocyclopropenes, preparation of difluorocarbene reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is an fluoroalkylation agent, reactant for preparation of difluorocyclopropenes, preparation of difluorocarbene reagents.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120801-75-4
Molecular Formula C5H9F3O4SSi
Molecular Weight (g/mol) 250.26
MDL Number MFCD02093343
InChI Key XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778022
IUPAC Name trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetate
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Spezifikation
Density 1.27
Boiling Point 156°C
Flash Point 26°C (79°F)
Refractive Index 1.367
Quantity 5 g
UN Number UN2920
Synonym trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, trimethylsilyl2-fluorosulphonyl difluoroacetate, trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate, trimethylsilyl difluoro fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulphonyl difluoroacetate, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetic acid trimethylsilyl ester, pubchem22642, g00021-watson-int, acmc-1c7yr
Solubility Information Reacts with water.
Formula Weight 250.27
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt