Learn More
Trimethylsilyl trifluoroacetate, 96%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 215971000
Informations supplémentaires : CAS : 400-53-3 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 100g
Emballage Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15274684
  • 150.80€ / 100g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
400-53-3
186.21
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
67863
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
C5H9F3O2Si
MFCD00000413
trimethylsilyl trifluoroacetate, trimethylsilyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, trimethylsilyl ester, trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester, tms trifluoroacetate, acmc-1ago5, cf3c o osi ch3 3, trimethylsilyl-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, tms derivative
2,2,2-Trifluoroacétate de triméthylsilyle
Spécification
Trimethylsilyl trifluoroacetate
0°C
Flacon en verre
1.08
Blanc
96%
95% min. (GC)
CF3CO2Si(CH3)3
04,IV,4004
Solubility in water: reacts
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
186.21
186.21
96%
1.0800g/mL
Authentic
1.3350 to 1.3380
88.0°C to 90.0°C
100g
400-53-3
C5H9F3O2Si
MFCD00000413
trimethylsilyl trifluoroacetate, trimethylsilyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, trimethylsilyl ester, trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester, tms trifluoroacetate, acmc-1ago5, cf3c o osi ch3 3, trimethylsilyl-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, tms derivative
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-Trifluoroacétate de triméthylsilyle
67863
Poudre
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl trifluoroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Documents