Learn More
Triphénylméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226160 50 g Flacon en plastique 50g
10724661 250 g Flacon en plastique 250g
11914651 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10226160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158910500
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-84-6
Formule moléculaire C19H16O
Poids moléculaire (g/mol) 260.34
Numéro MDL MFCD00004445,MFCD10565638
Clé InChI LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
CID PubChem 6457
Nom IUPAC triphenylmethanol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethanol
Point de fusion 160°C to 164°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 360°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)3COH
Quantité 50 g
Beilstein 06,713
Merck Index 15,9912
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4 and glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 260.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine