Learn More
Sulfure de triphénylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432918 100 g 100g
11422918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11432918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16884.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3878-45-3 | Molecular Formula: C18H15PS | Molecular Weight: 294.35 g/mol
Le sulfure de triphénylphosphine est impliqué dans la conversion des époxydes en épisulfures (thiiranes) en présence de TFA de la même stéréochimie. Il agit comme ligand pour la bisalkoxycarbonylation des oléfines catalysée par Pd.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le sulfure de triphénylphosphine est impliqué dans la conversion des époxydes en épisulfures (thiiranes) en présence de TFA de la même stéréochimie. Il agit comme ligand pour la bisalkoxycarbonylation des oléfines catalysée par Pd.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3878-45-3
Formule moléculaire C18H15PS
Poids moléculaire (g/mol) 294.35
Numéro MDL MFCD00004917
Clé InChI VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
CID PubChem 19758
Nom IUPAC Triphényl(sulfanylidène)-$l^{5}-phosphane
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine sulfide
Point de fusion 158°C to 164°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 645872
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 294.36
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement