Learn More
Aalborg™ Tripod Base For Tripod Tube Frames
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Tripod 2 Multi Tube Frames
Tripod 2 Multi Tube Gas Frames
Tripod 3 Multi Tube Frames
Tripod 5 Multi Tube Frames
Tripod Single Tube Frame
Unit Size:
Each
Description
- Accessory for P, S, and T style meter
- For use with single or multi tube frame
- Accommodates 65mm and 150mm flowmeter
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | Tripod 2 Multi Tube Frames |
| Type | Tripod Base |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering