Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III), 99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304497 1 g 1g
11394487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11304497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039582.03
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18323-96-1 | C30H30F21O6Yb | 1058.584 g/mol
It is a reactant involved in the synthesis of rare earth metal complexes for separation of lanthanide metals, conformational mobility of substituted 2-methoxychalcones under the action of lanthanide shift reagents, NMR titration on cation-π complexes of bowl-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons, specific recognition of chiral amino alcohols. It finds its application as catalysis and synthesis, optics & glasses, healthcare & biochemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18323-96-1
Formule moléculaire C30H30F21O6Yb
Poids moléculaire (g/mol) 1058.584
Numéro MDL MFCD00044289
Clé InChI KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
Synonyme tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato ytterbium, 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione; ytterbium 3+, z-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-5-oxooct-3-en-3-olate; ytterbium 3+
CID PubChem 6510275
Nom IUPAC (Z)-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-diméthyl-5-oxooct-3-en-3-olate ; ytterbium(3+)
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].[Yb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III)
Point de fusion 108°C to 111°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slowly degrades in water and soluble in hydrocarbons,alcohols,ketones,esters.
Poids de la formule 1058.59
Pourcentage de pureté 99%