Learn More
Basalin Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18607597 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18607597 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607597 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305799PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Basalin Polyclonal specifically detects Basalin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Basalin
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Alias de gène basalin, intermediate filament-associated protein, Protein S100-A17, S100 calcium binding protein A17, S100 calcium-binding protein A17, S100A17, THHL1, trichohyalin-like 1, trichohyalin-like protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Basalin fragment.
Identification génétique (Entrez) 126637
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus