Learn More
RPRD1B Antibody (08), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18607608 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607608 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607608 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306521APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RPRD1B Monoclonal specifically detects RPRD1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RPRD1B
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 08
Conjugué APC
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène Cell cycle-related and expression-elevated protein in tumor, cell-cycle related and expression-elevated protein in tumor, chromosome 20 open reading frame 77, CREPTC20orf77, dJ1057B20.2, DKFZp434P0735, FLJ44520, NET60, regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 1B, regulation of nuclear pre-mRNA domain-containing protein 1B
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human RPRD1B (Accession#: AAH33629.1; Met1-Asp326).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 58490
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus