Description
TRPM8 Monoclonal specifically detects TRPM8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | TRPM8 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | M571 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 |
| Formule | PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol |
| Alias de gène | Long transient receptor potential channel 6, LTrpC-6, LTRPC6, MGC2849, short form of the TRPM8 cationic channel, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8, Transient receptor potential p8, transient receptor potential subfamily M member 8, trp-p8, TRPP8transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Clone M571 was generated from TRPM8 synthetic peptide (coupled to carrier) corresponding to amino acids in the extracellular region of human TRPM8. This site is well conserved in rat and mouse TRPM8, but has low homology to other TRPM family members. [UniProt# Q7Z2W7] |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?