Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Product Code. 17105284 Shop All Micronova Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Bristle:
0.63 cm
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Unit Size:
Each
Product Code. 17105284
Brand: Micronova™ BRPL3418
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Tekniske data
Product Type Tube Brush
Bristle Material Polypropylene
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded No
Handle Material Polypropylene
Handle Type Round
Tip Type Flat
Sterility Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001 Certified Facility
Color White
Diameter (English) Bristle 0.75 in.
Diameter (Metric) Bristle 1.9 cm
Disposable Reusable
For Use With (Application) Cleaning
Length (English) 18 in.
Length (Metric) 46 cm
Material Polypropylene
Packaging Individually Packaged
Quantity 1 Ea.
Weight (English) 1 oz.
Weight (Metric) 28.35 g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.