Learn More
Julabo™ Tubing for Julabo Cryo-Compact Circulator
Click to view available options
Diameter (Metric):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Viton |
| For Use With (Equipment) | Models CF30, CF31, CF40, CF41, F12-MA |
| For Use With (Application) | Ideal for temperature application to external systems |
| Material | Viton |
| Length (Metric) | 1 m |
| Diameter (Metric) | 8 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido