Learn More
Fil de tungstène, chromé, dia. min 1,8 mm (0,07 po), W 96,5+%, Cr 99,888 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Conditionnement:
1 pièce
10cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423765 10 x 10 cm 1 pièce
11319457 10 cm 1 pièce
15413765 5 x 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15423765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041040.D@
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Source d’évaporation, contacts et revêtements
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire, chromium plated
Note relative au nom ≤1.8 mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3 mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick
Quantité 10 x 10 cm
Forme Fil, couche de chrome, épaisseur de 0,01 in. Min.
Notes de pourcentage du dosage W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (métaux)
Numéro MDL MFCD00011461