Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse type 90
Stockez les liquides inflammables en toute sécurité sous les paillasses, plans de travail ou hottes de laboratoire conformément à la norme EN 14470-1. Avec une hauteur de 800 mm, ces armoires présentent une hauteur intérieure optimale qui les rend idéales pour le stockage des récipients de grande taille.
Marque:  Asecos™ 32658-001-30475
Informations supplémentaires : Poids : 120.65000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15365579
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Résistance au feu de 90 minutes – type testé conformément à la norme DIN EN 14470-1
  • Robuste, en tôle d’acier avec revêtement en poudre
  • Serrure à cylindre avec indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (NW 75) à un système d’évacuation technique
  • Trois modèles différents avec portes ou tiroirs disponibles
  • Les options intérieures comprennent un tiroir de deuxième niveau, un insert perforé, un plateau coulissant, un bac collecteur
Spécification
Spécification
EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes
482 x 470 x 702mm
800mm
One pullout drawer, perforated metal plate insert and one second level drawer
143kg
470mm
Steel
482mm
Storage of flammable liquids
702mm
Powder-coated
593mm
Light Gray
Vidéos