Description
UBE2Q2 Polyclonal specifically detects UBE2Q2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | UBE2Q2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | DKFZp762C143, EC 6.3.2.19, LOC92912, Ubiquitin carrier protein Q2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2, ubiquitin-conjugating enzyme E2Q (putative) 2, ubiquitin-conjugating enzyme E2Q family member 2, Ubiquitin-protein ligase Q2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human UBE2Q2 (NP_775740.1). MSVSGLKAELKFLASIFDKNHERFRIVSWKLDELHCQFLVPQQGSPHSLPPPLTLHCNITESYPSSSPIWFVDSEDPNLTSVLERLEDTKNNNLLRQQLKWLICELCSLYNLPKHLDVEMLDQPLPTGQNGTTEEVTSEEEEEEEEMAED |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?