Description
UBE4B Polyclonal specifically detects UBE4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | UBE4B |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | APC |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human UBE4B. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| État réglementaire | RUO |
| Primaire ou secondaire | Primary |
| Identification génétique (Entrez) | 10277 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?