Learn More
R&D Systems™ UBP 296
Code produit 18054422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18054422 10 mg 10mg
18035522 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18054422 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2078/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective kainate antagonist; selective for GluK1-containing receptors
Selective GluK1 (formally GluR5) subunit containing kainate receptor antagonist (apparent KD = 1.09 μM). Displays ∽ 90-fold selectivity over AMPA receptors and recombinant hGluK2 (formally hGluR6) and GluK5 (formally KA2) containing kainate receptors. Has little or no action at NMDA or group I mGlu receptors. Selectively blocks kainate receptor-mediated LTP induction in rat hippocampal mossy fibers.
Active Enantiomer also available.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 745055-86-1
Formule moléculaire C15H15N3O6
Spécification
Nom chimique ou matériau UBP 296
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 333.3
Pureté >98%
Poids moléculaire 333.3