Learn More
Ultra Low Particle V-Solv+Co Solvent
Product Code. 30312998
Click to view available options
Quantity:
5 gal.
Packungsgröße:
5 GAL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30312998
Marke: VHG Labs VHGVSOLV+COULP5GAL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Cobalt
CAS 7440-48-4
Analyte or Component Names Cobalt
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Co
Certifications/Compliance ISO 17034
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Co
Solution Type Single Solution
SMILES [Co]
Element Co
IUPAC Name Cobalt
Solvent or Matrix V-SOLV™ ICP Solvent
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 58
Quantity 5 gal.
Formula Weight 58.9332
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt