Learn More
Bim Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Code produit 18366525 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366525 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366525 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300198C
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Bim Polyclonal specifically detects Bim in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Bim
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Bim (NP_006529.1; Ala2-Arg120).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10018
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus