Learn More
Acide undécane-1,11-dicarboxylique, 95 %
Code produit 15497458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497458 5 g 5g
15487458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60962.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-52-2
Formule moléculaire C13H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.331
Numéro MDL MFCD00002740
Clé InChI DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
CID PubChem 10458
ChEBI CHEBI:73718
Nom IUPAC Acide tridécanedioïque
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecane-1,11-dicarboxylic acid
Formule linéaire HO2C(CH2)11CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté 95%