Learn More
Undécanophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11321517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321517 25 g 25g
11311517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11321517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02119.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4433-30-1
Formule moléculaire C17H26O
Poids moléculaire (g/mol) 246.394
Numéro MDL MFCD00051548
Clé InChI LHJBFOGCFZHBAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecanophenone, n-undecanophenone, 1-phenylundecanone, 1-undecanone, 1-phenyl, decyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-undecanone, 1-phenyl-undecan-1-one, 1-phenyl-1-undecanone #, acmc-209jx6
CID PubChem 78167
Nom IUPAC 1-phénylundécan-1-one
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanophenone
Point de fusion 28°C to 30°C
Point d’ébullition 202°C to 204°C (14 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2211502
Poids de la formule 246.39
Pourcentage de pureté 97%