Learn More
Abeba™ UNI6 31761 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Functional leather with honeycomb pattern
- Black
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Scratch-proof
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
- Water-repellent
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Black |
| Material | Leather |
| Size | 42 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 31761 |
| Toe Material | Steel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?