Learn More
Invitrogen™ Universal Human Reference RNA for QuantiGene Assays
Code produit 32044657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32044657 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32044657 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QS0639
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Universal Human Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays.
Universal Human Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays. The Universal Human Reference RNA is composed of total RNA from 10 human cell lines:
  • Adenocarcinoma, mammary gland
  • Melanoma
  • Hepatoblastoma, liver
  • Liposarcoma
  • Adenocarcinoma, cervix
  • Histiocytic lymphoma; macrophage; histocyte
  • Embryonal carcinoma, testis
  • Lymphoblastic leukemia, T lymphoblast
  • Glioblastoma, brain
  • Plasmacytoma; myeloma; B lymphocyte
Equal quantities of DNase-treated total RNA from each cell line were pooled to make the universal control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Humaine
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) Analyse quantitative des acides nucléiques
Type de produit ARN de référence
Quantité 10 μg
Source de l’échantillon Cell Line
Conditions d’expédition Glace carbonique
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.