Learn More
Norme d'uranium : U à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 17999359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17999359 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17999359 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLUN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'uranium : U à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uranium
CAS 7440-61-1
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Uranium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire U
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme U
Formule InChI InChI=1S/U
SMILES [U]
Nom IUPAC uranium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 238.029
Quantité 100 mL
Poids de la formule 238,051 g/mol