Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’urapidil
Code produit 17231216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17231216 5 g 5g
17221216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17231216 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467590050
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64887-14-5 | C20H30ClN5O3, C20H29N5O3·HCl | 423.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64887-14-5
Formule moléculaire C20H29N5O3·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate d’urapidil
Quantité 5 g
Point de fusion 249,0°C à 250,0°C
Poids de la formule 423,94
Clé InChI KTMLZVUAXJERAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCN(CCCNC2=CC(=O)N(C)C(=O)N2C)CC1
Nom IUPAC hydrogen 6-({3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}amino)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione chloride
Poids moléculaire (g/mol) 423.94